missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Madurose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Madurose |
| CAS | 4682-46-6 |
| Molekylær formel | C7 H14 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-O-Methyl-D-galactose, 3-O-Methylgalactose |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7(5(11)3-9)6(12)4(10)2-8/h3-8,10-12H,2H2,1H3/t4-,5+,6+,7-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]([C@@H](O)C=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R)-2,4,5,6-tetrahydroxy-3-methoxyhexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.183 |
| Formel vægt | 194.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?