Få mere at vide
Madecassoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Madecassoside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H78O20/c1-19-10-11-48(13-12-46(6)22(28(48)20(19)2)8-9-27-44(4)14-24(52)39(61)45(5,18-50)38(44)23(51)15-47(27,46)7)43(62)68-42-35(59)32(56)30(54)26(66-42)17-63-40-36(60)33(57)37(25(16-49)65-40)67-41-34(58)31(55)29(53)21(3)64-41/h8,19-21,23-42,49-61H,9-18H2,1-7H3/t19-,20+,21+,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42+,44-,45+,46-,47-,48+/m1/s1 |
| Formel vægt | 974.5086 |
| Procent renhed | >95% |