Få mere at vide
Novus Biologicals™ MAD2L1-binding protein Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Beskrivning
The MAD2L1-binding protein Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellelinje | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2264 and based on accession number NM_14628. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Mængde | 0.1 mg |
| Opbevaringsbuffer | RIPA buffer |
| Renhed | Protein |
| Testspecificitet | Homo sapiens MAD2L1 binding protein (MAD2L1BP), transcript variant 2, mRNA. |
| Indhold og opbevaring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Proteintilstand | Native |
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering