Få mere at vide
uvex MACSOLE™ Boots S7
Artikelnummer. 30533604 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30533604 44
30533590 36
30533583 37
30533586 38
30533582 39
30533588 40
30533597 41
30533602 42
30533572 43
30533569 45
30533573 46
30533587 47
30533601 48
30533595 49
30533603 50
30533584 51
30533575 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 30533604 Leverandør uvex Leverandørnr. 6863344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    1232.16 DKK / 1 par
    Spare 107.84 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Disse uvex 3 MACSOLE-støvler™ er designet til tunge opgaver.
De uvex 3, men endnu mere robuste.
  • MACSOLE™ S7 68633 støvlerne med gummiydersål giver endnu stærkere støtte til tunge opgaver, hvilket gør dem særligt modstandsdygtige over for varme, kemikalier og snit.
  • MACSOLE-gummisålteknologien™ imponerer også med sin uovertrufne skridmodstand (SR), selv i kulde.
  • EN ISO 20345: S7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Blå
Materiale Gummi, Læder
Størrelse 44
Tå materiale Polymer
Engangs Genanvendelig
Køn Herrer
Passe Bred bredde
Latex fri Nej
Vandtæt Ja
Produkttype Støvler