Få mere at vide
Cytiva Macrosep™ Avanceret centrifugalenheder med Supor Membran
Artikelnummer. 17144741
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Inkluderer unitSize
17144741 0,45 μm 24/pakke -
17124741 0,2μ m 24/pakke -
17154741 0,45 μm 100/pakke -
17134741 0,2μ m 100/pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17144741 Leverandør Cytiva Leverandørnr. MAPM45C67
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Partikelfjernelse for længere HPLC og UHPLC kolonnelevetid.
  • Høj centrifugeringshastighed og større EFA reducerer centrifugeringstider
  • Til prøver fra 3 til 20 ml
  • Kun til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Wildberry
Oversigt EFA: 7,2 cm 2
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 24/pakke
Volumen (metrisk) 5 til 20 ml (prøve)