Få mere at vide
Cytiva Macrosep™ Avanceret centrifugalenheder med Supor Membran
Artikelnummer. 17134741
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/Pk.
24/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17134741
Brand: Cytiva MAPM02C68
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Partikelfjernelse for længere HPLC og UHPLC kolonnelevetid.
  • Høj centrifugeringshastighed og større EFA reducerer centrifugeringstider
  • Til prøver fra 3 til 20 ml
  • Kun til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Aqua
Oversigt EFA: 7,2 cm 2
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 100/Pk.
Volumen (metrisk) 5 til 20 ml (prøve)