Få mere at vide
Cytiva Macrosep™ Avanceret centrifugalenheder med Supor Membran
Beskrivelse
- Høj centrifugeringshastighed og større EFA reducerer centrifugeringstider
- Til prøver fra 3 til 20 ml
- Kun til forskningsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Aqua |
| Oversigt | EFA: 7,2 cm 2 |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Inkluderer | 24/pakke |
| Volumen (metrisk) | 5 til 20 ml (prøve) |