Få mere at vide
Cytiva Macrosep™ Avanceret centrifugalenheder med Omega-membran
Artikelnummer. 17154731
Skift visning
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
Farve:
Blå
Grå
Gul
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 24
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Inkluderer Farve unitSize
17154731 3 kDa 100/pakke Grå Pakke med 100
17174731 10 kDa 100/pakke Blå -
17124731 1 kDa 24/pakke Gul -
17184731 30 kDa 24/pakke Rød Pakke med 24
17104741 100 kDa 24/pakke Klar -
17134731 1 kDa 100/pakke Gul -
17164731 10 kDa 24/pakke Blå -
17114741 100 kDa 100/pakke Klar -
17194731 30 kDa 100/pakke Rød -
17144731 3 kDa 24/pakke Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17154731 Leverandør Cytiva Leverandørnr. MAP003C38
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Macrosep Advance Centrifugal Devices med Omega Membrane koncentrerer hurtigt op til 20 ml biologisk prøve.
  • Udskift buffer eller fjern salt af kromatografi-eluater og gradientfraktioner
  • Kun til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Oversigt EFA: 7,2 cm 2
Materiale (membran) PES
MWCO 3 kDa
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 100/pakke
Volumen (metrisk) 5 til 20 ml (prøve)