Få mere at vide
Cytiva Macrosep™ Avanceret centrifugalenheder med Omega-membran
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
Farve:
Blå
Grå
Gul
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 24
Beskrivelse
- Udskift buffer eller fjern salt af kromatografi-eluater og gradientfraktioner
- Kun til forskningsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Oversigt | EFA: 7,2 cm 2 |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 1 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Inkluderer | 100/pakke |
| Volumen (metrisk) | 5 til 20 ml (prøve) |