Få mere at vide
Cytiva Macrosep™ Avanceret centrifugalenheder med Omega-membran
Artikelnummer. 17124731
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
Farve:
Blå
Grå
Gul
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 24
Artikelnummer. 17124731
Brand: Cytiva MAP001C37
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Macrosep Advance Centrifugal Devices med Omega Membrane koncentrerer hurtigt op til 20 ml biologisk prøve.
  • Udskift buffer eller fjern salt af kromatografi-eluater og gradientfraktioner
  • Kun til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Oversigt EFA: 7,2 cm 2
Materiale (membran) PES
MWCO 1 kDa
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 24/pakke
Volumen (metrisk) 5 til 20 ml (prøve)