Beskrivelse
- Aspirations- og dispenseringshastighed kan indstilles ved hjælp af trykfølsomme triggere eller ved at bruge fingerhjulet under pipettering.
- Hastigheden kan justeres op til 25 mL på mindre end tre sekunder (<3 sek. med 0,45 μm filter til 25 mL, <6 sek. med 0,45 μm filter i 50 mL).
- Skærmen viser kontinuerligt batteristatus og indstillingen af aspirations-/dispenseringshastigheden.
- Ergonomisk håndtag med brede udløsere for maksimal komfort og stressfri pipettering.
- Lithium-Ion batteri muliggør en længere, vibrationsfri brug med reduceret opladningstid.
- Forøg præcisionen ved at vælge din flowhastighedstilstand fra langsomme dryp til hurtig dispensering.
- Der medfølger stativer til stabil og nem opbevaring af pipetteregulatoren på bænken.
- Har også et integreret, justerbart sidestativ.
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | Lithium-ion |
| Dispenseringshastighed | <3 til <6 sek. |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 100 ml |
| Til brug med (applikation) | Aspiration, dispensering |
| Til brug med (udstyr) | Glas- og plastpipetter |
| Mængde | 1 Pk. |
| Temperatur (metrisk) Drift | 10 °C til 40 °C |
| Vægt (metrisk) | 205 g |