Beskrivelse
- At reducere afstanden mellem kamera og prøve øger fotonindsamlingen på grund af objektivets faste vinkel
- Velegnet til billeddannelse af små objekter
- Makrotabellen muliggør forstørrelse op til 5X
- Integreret temperaturkontrol understøtter billeddannelse af temperaturfølsomme prøver, herunder levende prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Dyr | Mus |
| Til brug med (applikation) | Billeddannelse af små objekter |
| Engangs | Genanvendelig |
| Størrelse | Én størrelse |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Spænding | 24 V |