Få mere at vide
Karl Hecht™ MAKRO Rustfrit stål blodsedimenteringsapparat
Beskrivelse
- Med 10 fusionerede gradueringspipetter
- Indeholder blodsedimentationspipetter nr. 40380010
- Beskyttelseshætter til pipetter
- Blodblanderør med gummiprop nr. 40379010
- Specielle gummihætter nr. 40377015
- Brugsanvisning i en individuel karton
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Pipetter (10) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Hurtig blodsedimentering |
| Mængde | Hver |
| Inkluderer | Pipetter, beskyttelseshætter, blanderør, gummihætter |