Få mere at vide
BRAND™ macro™ Tilbehør til pipettekontroller
Artikelnummer. p-3205110 Shop alle Brand produkter
Type:
Adapterhus
Silikone del
Sugebælge
Ventilsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15623947
Brand: BRAND™ 26220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader fortsat brug efter års brug. macro™ Tilbehør til pipettecontroller, der kan bestilles, inkluderer sugebælge, ventilsystem, ikke-steril 3μ Membranfiltre og silikoneadaptere.
Tillader fortsat brug efter års brug. BrandTech™ BRAND™ macro™ Tilbehør til pipettecontroller, der kan bestilles, inkluderer sugebælge, ventilsystem, ikke-steril 3μ Membranfiltre og silikoneadaptere.
Tilbehør og reservedele til BRAND™ macro™ Pipetcontroller medfølger
  • Sugebælge: Bare et enkelt klem på sugebælgen driver aspirationen på op til 50 ml. Skal du fylde en 100mL pipette? Bare klem bælgen igen og fortsæt! Bælgen kan udskiftes, hvis det er nødvendigt, efter års brug.
  • Unikt ventilsystem: Brede luftkanaler tillader hurtig påfyldning af store pipetter. Følsomme ventiler giver præcis kontrol af små pipetter. Det udskiftelige ventilsystem er designet til at sikre passende dræningstider for nøjagtig måling.
  • Ikke-steril 3μ Membranfiltre: Fås i pakker med 10 stk.
  • Silikoneadapter: Aftagelig og autoklaverbar og passer til 0,1 til 200 ml pipetter. Hydrofobisk filter begrænser over aspiration ind i enheden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips 0,1 til 200 ml pipetter
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Makro Pipette Controller
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Adapterhus
Volumen (metrisk) 0,1 til 200 ml