Få mere at vide
BRAND™ macro™ Tilbehør til pipettekontroller
Shop alle Brand produkter
Type:
Adapterhus
Silikone del
Sugebælge
Ventilsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tillader fortsat brug efter års brug. BrandTech™ BRAND™ macro™ Tilbehør til pipettecontroller, der kan bestilles, inkluderer sugebælge, ventilsystem, ikke-steril 3μ Membranfiltre og silikoneadaptere.
Tilbehør og reservedele til BRAND™ macro™ Pipetcontroller medfølger
- Sugebælge: Bare et enkelt klem på sugebælgen driver aspirationen på op til 50 ml. Skal du fylde en 100mL pipette? Bare klem bælgen igen og fortsæt! Bælgen kan udskiftes, hvis det er nødvendigt, efter års brug.
- Unikt ventilsystem: Brede luftkanaler tillader hurtig påfyldning af store pipetter. Følsomme ventiler giver præcis kontrol af små pipetter. Det udskiftelige ventilsystem er designet til at sikre passende dræningstider for nøjagtig måling.
- Ikke-steril 3μ Membranfiltre: Fås i pakker med 10 stk.
- Silikoneadapter: Aftagelig og autoklaverbar og passer til 0,1 til 200 ml pipetter. Hydrofobisk filter begrænser over aspiration ind i enheden.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Mørkeblå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Makro Pipette Controller |
| Materiale | Polypropylen, Silikone |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Sugebælge |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 200 ml |