Få mere at vide
BRAND™ Membrane Filters
Artikelnummer. 10740821 Shop alle Brand produkter
Porestørrelse:
0,2μ m
3 μm
Mængde:
10/Pk.
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10740821
Brand: BRAND™ 26056
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
PTFE membrane filters, conveniently packaged in easy-to-use blister packs.
Tilbehør og reservedele til BRAND™ macro™ Pipetcontroller medfølger
  • Sugebælge: Bare et enkelt klem på sugebælgen driver aspirationen på op til 50 ml. Skal du fylde en 100mL pipette? Bare klem bælgen igen og fortsæt! Bælgen kan udskiftes, hvis det er nødvendigt, efter års brug.
  • Unikt ventilsystem: Brede luftkanaler tillader hurtig påfyldning af store pipetter. Følsomme ventiler giver præcis kontrol af små pipetter. Det udskiftelige ventilsystem er designet til at sikre passende dræningstider for nøjagtig måling.
  • Ikke-steril 3μ Membranfiltre: Fås i pakker med 10 stk.
  • Silikoneadapter: Aftagelig og autoklaverbar og passer til 0,1 til 200 ml pipetter. Hydrofobisk filter begrænser over aspiration ind i enheden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 3μ Membran filter
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemsigtig/Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med BrandTech BRAND Makro Pipette Controller
Materiale Polypropylen, PTFE
Antal kanaler 1
Porestørrelse 3 μm
Sterilitet Ikke-steril
Type Membran filter
Volumen (metrisk) 0,1 til 200 ml
Til brug med (applikation) Reduces cross-contamination, protects against over aspiration and allows pipetting to Class A tolerances
Til brug med (udstyr) BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipetkontroller
Mængde 10/Pk.