Få mere at vide
BRAND™ Tilbehør til makropipettekontroller
Artikelnummer. 10107150 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Type:
Adapterhus
Silikone del
Sugebælge
Ventilsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10107150 Silikone del Hver
15623947 Adapterhus Hver
10300601 Ventilsystem Hver
15543300 Sugebælge Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10107150 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 26146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.65 DKK
    36.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.49 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbehør og reservedele til brug med din BRAND™ makropipette-controller.
Tillader fortsat brug efter års brug. BrandTech™ BRAND™ macro™ Tilbehør til pipettecontroller, der kan bestilles, inkluderer sugebælge, ventilsystem, ikke-steril 3μ Membranfiltre og silikoneadaptere.
Tilbehør og reservedele til makro-pipetcontrolleren BRAND™ .
  • Del nr. 26225: Silikone-sugebælge med grå PP-skruering.
  • Del nr. 26128 Udskiftningsventilsystem lavet af silikone, PP og PTFE.
  • Del nr. 26146: Silikoneadapter, 44 mm, aftagelig og autoklaverbar.
  • Del nr. 26220: PP-adapterhus, grå, 44 mm lang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips 0,1 til 200 ml pipetter
Oversigt Silikone adapter, 44mm L
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemsigtig/Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med Makro Pipette Controller
Materiale Silikone
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Silikone del
Volumen (metrisk) 0,1 til 200 ml
Til brug med (udstyr) BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipetkontroller
Længde (metrisk) 44 mm