Få mere at vide
Cole-Parmer™ EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater
Artikelnummer. 11844381
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 til 300 ml/brønd
500 til 800 ml/brønd
500 til 800 ml/brønd
Nå tælle:
2
6
Watt:
600 W
1100 W
1800 W
3300 W
Strømforsyningsdetaljer:
EU-stik
UK-stik, direkte med ledning
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Nå tælle Watt Strømforsyningsdetaljer Pakningsstørrelse
11844381 500 til 800 ml/brønd 6 3300 W UK-stik, direkte med ledning Hver
12389197 100 til 300 ml/brønd 2 600 W EU-stik Hver
12399197 500 til 800 ml/brønd 2 1100 W EU-stik Hver
12309207 100 til 300 ml/brønd 6 1800 W EU-stik Hver
12319207 500 til 800 ml/brønd 6 3300 W EU-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11844381 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0307522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39740.00 DKK
    30455.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 9284.83 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater er designet til at bestemme proteinindholdet i fødevarer på en makroskala, fra 100 til 800 ml.
  • Uafhængig varmeregulator lader dig justere temperaturområdet for hver kappe individuelt.
  • Konstruktionen i rustfrit stål er robust og nem at rengøre.
  • Kør flere projekter samtidigt med disse multiposition makro-kjeldahl ekstraktionsvarmere.
  • Varmere fås med to eller seks individuelt styrede varmekapper, der kan rumme enten 100 til 300 ml beholdere eller 500 til 800 ml beholdere.
  • Bagmonterede beslag holder kolbestøttestænger op til 12,7 mm i diameter.
  • Hver kappe har et uafhængigt varmelegeme med kontrolskive, tænd/sluk-knap og indikatorlys og fungerer til en maksimal elementtemperatur på 800 °C.
  • Et kvartsvarmeelement er anbragt i en termisk isoleret patron for nem udskiftning, hvilket forlænger varmerens levetid.
  • Varmeregulatorer placeret i den nederste del af enheden er sikkert adskilt fra de øvre varmeelementer af en rustfri stålbakke og et godt ventileret luftrum.
  • Ekstra sikkerhedsfunktioner inkluderer en jordskærm og dobbeltsikringer på forsyningsledningen.
Tekniske data
Volumen 500 til 800 ml (16,9 til 27,1 oz.)/brønd
Kapacitet (metrisk) 500 til 800 ml/brønd
Dimensioner (L x B x H) 260 x 970 x 165 mm
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 165 mm
Længde (metrisk) 260 mm
Spænding 230 V
Materiale Rustfrit stål
Liner materiale Keramisk fiber/mineraluld
Strømforsyningsdetaljer UK-stik, direkte med ledning
Watt 3300 W
Vægt (engelsk) 12.8 lb.
Vægt (metrisk) 5.8 kg
Nå tælle 6
Bredde (engelsk) 38,2 tommer.
Bredde (metrisk) 970 mm
Produkttype Udsugningsvarmer/omrører
Temperatur (metrisk) 800 °C
Kapacitet (engelsk) 16,9 til 27,1 oz.
Frekvens 50/60 Hz