Få mere at vide
Hellma Makrokuvetter, 100-QS kvarts (par)
Artikelnummer. 15808881
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
350μ L
1750 μl
Vejlængde:
1 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vejlængde Pakningsstørrelse
15808881 350μ L 1 mm -
15828881 1750 μl 5 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15808881 Leverandør Hellma Leverandørnr. 1001K40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 DKK
    2266.53 DKK / Pakke med 2
    Spare 58.47 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Meget ren Suprasil™ kvartsglascuvetter med låg.
  • Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
  • UV/VIS rækkevidde
  • Glaslåg medfølger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 350μ L
Materiale Suprasil Kvarts, QS-100
Lukningsmateriale Glas
Bredde (metrisk) interiør 9.5 mm
Tykkelse (metrisk) Grundtykkelse: 1,5 mm
Mængde 2/Pk
Vejlængde 1 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm