Få mere at vide
Hellma Makrokuvette, 6030-OG
Artikelnummer. 15810332
Skift visning
Vejlængde:
10 mm
Artikelnummer. Vejlængde
15810332 10 mm
1 options
Artikelnummer. 15810332 Leverandør Hellma Leverandørnr. 60301010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 DKK
    384.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.94 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Optisk glasabsorptionsanalysekuvette med PTFE låg.
  • Optisk glaskonstruktion
  • VIS rækkevidde
  • PTFE låg medfølger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3500μ L
Materiale Optisk glas
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 9.5 mm
Tykkelse (metrisk) Grundtykkelse: 1,5 mm
Inkluderer PTFE låg
Mængde 1/Pk
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 360 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm