Få mere at vide
Hellma Makrokuvette, 402-OG
Artikelnummer. 10065991
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30.000μ L
6000μ L
Vejlængde:
10 mm
50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vejlængde
10065991 6000μ L 10 mm
10341692 30.000μ L 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10065991 Leverandør Hellma Leverandørnr. 4021010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    688.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.90 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optisk glasabsorptionsanalysekuvette med PTFE låg.
  • Optisk glaskonstruktion
  • VIS rækkevidde
  • PTFE låg medfølger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6000μ L
Materiale Optisk glas
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 18.5 mm
Tykkelse (metrisk) Grundtykkelse: 2,5 mm
Inkluderer PTFE låg
Mængde 1/Pk
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 360 til 2500 nm
Højde (metrisk) 40 mm
Bredde (metrisk) 23.6 mm