Få mere at vide
Hellma Macro Cuvette, 111-OS
Vejlængde:
10 x 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Optical glass construction
- PTFE stopper included
- VIS range
- For fluorescence measurements
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3500 μL |
| Materiale | Special Optical Glass |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 10 mm |
| Tykkelse (metrisk) | Base Thickness: 1.25 mm |
| Inkluderer | PTFE Stopper |
| Mængde | 1/Pk |
| Vejlængde | 10 x 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 320 to 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 46 mm |
| Vis mere |