Få mere at vide
Hellma Makrokuvette, 110-QX
Beskrivelse
- Kvartskonstruktion med høj renhed
- UV/VIS/NIR rækkevidde
- PTFE-prop medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 350μ L |
| Materiale | Kvartsglas |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 9.5 mm |
| Tykkelse (metrisk) | Grundtykkelse: 1,5 mm |
| Inkluderer | PTFE-prop |
| Mængde | 1/Pk |
| Vejlængde | 1 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 3500 nm |
| Højde (metrisk) | 52 mm |
| Vis mere |