Få mere at vide
Hellma Makrokuvette, 101-QS
Artikelnummer. 10177611
Vejlængde:
20 x 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10177611
Brand: Hellma 1012040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget ren Suprasil™ kvartsglas fluorescerende kuvette med PTFE låg.
  • Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
  • Fluorescenscelle
  • UV/VIS rækkevidde
  • PTFE låg medfølger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7000μ L
Materiale Suprasil Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 10 mm
Tykkelse (metrisk) Grundtykkelse: 1,25 mm
Inkluderer PTFE låg
Mængde 1/Pk
Vejlængde 20 x 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm