Få mere at vide
Hellma Makrokuvette, 100-QS kvarts
Artikelnummer. 15188454
Skift visning
Vejlængde:
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vejlængde Pakningsstørrelse
15188454 5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15188454 Leverandør Hellma Leverandørnr. 100540
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Meget ren Suprasil™ kvartsglas kuvette med PTFE låg.
  • Højren syntetisk smeltet silica kvarts konstruktion
  • UV/VIS rækkevidde
  • PTFE låg medfølger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1750μ L
Materiale Kvarts Suprasil
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 9.5 mm
Tykkelse (metrisk) Grundtykkelse: 1,5 mm
Inkluderer PTFE LÅG
Mængde 1/Pk
Vejlængde 5 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm