Få mere at vide
Hellma Makro Cuvette, 100-OS
Artikelnummer. 10140251
Skift visning
Vejlængde:
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vejlængde Pakningsstørrelse
10140251 2 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10140251 Leverandør Hellma Leverandørnr. 100220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    737.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.10 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Speciel optisk glaskuvette til absorptionsmåling, synligt område, med glaslåg.
  • Makrocelletype
  • Speciel optisk glaskonstruktion
  • Måling af synlig rækkevidde absorption
  • Glas låg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 700μ L
Materiale Specielt optisk glas
Lukningsmateriale Glas
Bredde (metrisk) interiør 9.5 mm
Tykkelse (metrisk) Grundtykkelse: 1,5 mm
Inkluderer Glas låg
Mængde 1/Pk
Vejlængde 2 mm
Bølgelængdeområde 320 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm