Få mere at vide
Macranthoidin B, MedChemExpress
Beskrivelse
Macranthoidin B is a major bioactive saponin in rat plasma after oral administration of extraction of saponins from Flos Lonicerae.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Macranthoidin B |
| CAS | 136849-88-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C65H106O32 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Macranthoiside I |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (71.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (71.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@]1(CCC(C)(C)C2)[C@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@@](C)(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@H](O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]9O)O)([H])O[C@@H]9CO)O)([H])O[C@@H]8CO)([H])[C@@H]7O)[C@@]5(C)CO)C)[C@]3(C)CC1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]%10O)O)O[C@@H]%10CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]%11O)O)O[C@@H]%11CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 1399.52 |
| Vis mere |