Få mere at vide
Emma Safety Footwear Mack M sikkerhedssko
Artikelnummer. 15928681
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15928681
Brand: Emma Safety Footwear MM53486340
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En suveræn sko til galvanisering og svejsning af metal. En lukket frontklap beskytter mod herreløse gnister og varme metalsplinter og giver forbedret beskyttelse af mellemfoden. Inkluderer ydre tåbeskyttelse af polyurethan og en skjult tåkappe af stål.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Varme og kulde isoleret
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Mack M
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 40
Tå materiale Stål