Få mere at vide
Macitentan, TRC
Artikelnummer. 30136058
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136058 25 mg
30136226 5 mg
18070340 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM10500525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 441798-33-0
Molekylær formel C19 H20 Br2 N6 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 588.27
Synonym Sulfamide, N-[5-(4-bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-N'-propyl-, N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-N'-propylsulfamide, ACT 064992, Macitentan, Opsumit, Propylsulfamic acid N-[5-(4-bromophenyl)-6-[2-[(5-bromopyrimidin-2-yl)oxy]ethoxy]pyrimidin-4-yl]amide
IUPAC navn 5-(4-bromophenyl)-6-[2-(5-bromopyrimidin-2-yl)oxyethoxy]-N-(propylsulfamoyl)pyrimidin-4-amine
SMIL CCCNS(=O)(=O)Nc1ncnc(OCCOc2ncc(Br)cn2)c1c3ccc(Br)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Macitentan
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20Br2N6O4S/c1-2-7-26-32(28,29)27-17-16(13-3-5-14(20)6-4-13)18(25-12-24-17)30-8-9-31-19-22-10-15(21)11-23-19/h3-6,10-12,26H,2,7-9H2,1H3,(H,24,25,27)
Formel vægt 585.9633