Få mere at vide
Macitentan, Mikromol™
Beskrivelse
Macitentan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Macitentan |
| CAS | 441798-33-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Macitentan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H20 Br2 N6 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sulfamide, N-[5-(4-bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-N'-propyl-, N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-N'-propylsulfamide, ACT 064992, Macitentan, Opsumit, Propylsulfamic acid N-[5-(4-bromophenyl)-6-[2-[(5-bromopyrimidin-2-yl)oxy]ethoxy]pyrimidin-4-yl]amide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20Br2N6O4S/c1-2-7-26-32(28,29)27-17-16(13-3-5-14(20)6-4-13)18(25-12-24-17)30-8-9-31-19-22-10-15(21)11-23-19/h3-6,10-12,26H,2,7-9H2,1H3,(H,24,25,27) |
| SMIL | CCCNS(=O)(=O)Nc1ncnc(OCCOc2ncc(Br)cn2)c1c3ccc(Br)cc3 |
| IUPAC navn | 5-(4-bromophenyl)-6-[2-(5-bromopyrimidin-2-yl)oxyethoxy]-N-(propylsulfamoyl)pyrimidin-4-amine |
| Vis mere |