Få mere at vide
Macelignan, MedChemExpress
Beskrivelse
Macelignan ((+)-Anwulignan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Macelignan |
| CAS | 107534-93-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (+)-Anwulignan Anwuligan |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(C[C@H](C)[C@H](C)CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.4 |
| Vis mere |