Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Bouillon Lilla (Dehydreret)
Artikelnummer. 10341433
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10341433 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10341433 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0505B
 Begrænset vare
På lager
Påvist koliforme organismer i vand- og mælkeundersøgelse med dette medium.
Opdag koliforme organismer i vand- og mælkeundersøgelse med Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Broth Purple (Dehydreret). Bromocresol lilla indikator i mediet giver mere følsomme og tydelige indikationer på syreproduktion sammenlignet med neutral rød indikator og er mindre hæmmende over for Escherichia coli. Brugen af bromocresol purple svarer til de alternative formuleringer, der anbefales i The Bacteriological Examination of Water Supplies1 og International Standard for Drinking Water2.
MacConkey Broth har længe været brugt som et formodet medium til påvisning af coli-aerogenes organismer. I det originale medium blev lakmus brugt som indikator for syreproduktion, men i senere publikationer foreslog MacConkey neutral rød som et mere tilfredsstillende alternativ. Børn& Allen 1 viste, at nogle prøver af neutral rødt udøvede en hæmmende virkning på væksten af Escherichia coli i dette medium.
Bromocresol lilla er mindre hæmmende, og farveændringen fra lilla til gul giver en mere følsom og bestemt indikation af syredannelse; derfor bruges denne indikator i MacConkey Broth Purple.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MacConkey Broth Purple (amerikansk formulering, CM5a)
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 12,5L medium