Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Broth Purple
Artikelnummer. 13215449
Skift visning
Fyld vægt:
100 to 101.5 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Fyld vægt unitSize
13215449 100 to 101.5 g Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 13215449 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO0376M
Selectively detect and enumerate lactose‐fermenting Gram-negative bacteria in samples by observing a pH‐dependent colour change.
Selectively detect and enumerate lactose‐fermenting Gram-negative bacteria in samples by observing a pH‐dependent colour change using MacConkey Broth Purple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Purple
Indhold og opbevaring 2°C to 25°C
Format 125 mL Sirop Bottle
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Microbiology Media
Fyld vægt 100 to 101.5 g
Emballagetype 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Mængde 10/Pk.