Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey bouillon (på flaske)
Beskrivelse
Identificer colibakterier fra vand- og mælkeprøver med differential Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Bouillon i klargjorte flasker. MacConkey Broth er standardmediet til den primære isolering af coliforme bakterier og er blevet anbefalet til dette formål af Public Health Laboratory Service Water Committee 1 og World Health Organization 2 .
Fjern behovet for autoklavering og dispensering med praktiske, færdigfyldte og brugsklare flasker med MacConkey Bouillon.
- Praktisk: fyldte flasker er klar til øjeblikkelig brug.
- Enkel: nem at bruge med minimal træning.
- Lang holdbarhed: op til 12 måneder.
- Anbefalet af Public Health Laboratory Service Water Committee og World Health Organization.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Mørkerød, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Oversigt | MacConkey bouillon (på flaske) |
| Format | Sirop flaske |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 100.0g - 101.5g |
| Emballagetype | 10 siropflasker med skruelåg i en æske |
| Mængde | 10/Pk. |