Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey-agar uden salt
Fyld volumen:
17 mL
Fyld vægt:
17 g± 5 %
Beskrivelse
Opdag og opregn coliforme organismer i kliniske prøver med Thermo Scientific™ MacConkey agar uden salt. Differentialmediet undertrykker sværmning af Proteus -arter og anbefales derfor til urinundersøgelse ved undersøgelse af mistanke om urinvejsinfektion (UTI).
MacConkey Agar uden Salt har samme formulering som MacConkey Agar bortset fra, at den ikke indeholder tilsat salt og derfor giver en‘ medium med lavt elektrolytindhold’ hvorpå de fleste Proteus -arter ikke spredes. Mediet har fundet særlig fordel til brug ved undersøgelse af urinprøver, således at overvækst af andre organismer forhindres.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Laksepink, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | MacConkey-agar uden salt |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld volumen | 17 mL |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |
Til in vitro-diagnostisk brug.