Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey-agar med salt
Artikelnummer. 12982578
Skift visning
Oversigt:
MacConkey-agar med salt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Oversigt unitSize
12982578 MacConkey-agar med salt Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12982578 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO0149A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler og formodentlig identificer colibakterier og tarmpatogener i vand, mejeriprodukter og biologiske prøver med dette differentielle, brugsklare medium.
Isoler og formodentlig identificere colibakterier og tarmpatogener i vand, mejeriprodukter og biologiske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar med Salt. På grund af dets evne til at understøtte væksten af patogene Gram-positive kokker samt Enterobacteriaceae, anbefales mediet især til dyrkningspatogener fra kliniske prøver. MacConkey Agar med Salt giver også en række diagnostiske differentiatorer såsom galdetolerance, kolonimorfologi og kromogenese.
Brug MacConkey-agar med salt som et differentielt medium til isolering af coliformer og tarmpatogener i vand, mejeriprodukter og biologiske prøver.
  • Dyrk patogener fra kliniske prøver og mejeriprodukter.
  • Udfør vandtestning for colibakterier og patogener.
  • Bruges parallelt med andre selektive indikatormedier som f.eks Desoxycholate Citratagar, Bismuth Sulphite Agar, Brilliant Green Agar, og et ikke-selektivt medium såsom Blood Agar.
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkerød
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt MacConkey-agar med salt
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g ±1,0 g
Emballagetype 10 x 90 mm plader, film indpakket
Mængde 10/Pk.