Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Agar nr. 3
Artikelnummer. 12992618
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
MacConkey Agar nr. 3
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12992618
Brand: Thermo Scientific™ PO0495A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter og opregn coliforme organismer, såsom E. coli, mens de isolerer og detekterer Salmonella og Shigella spp. i patologiske og fødevareprøver.
Detekter og opregn coliforme organismer, herunder E. coli , mens isolering og påvisning af Salmonella og Shigella spp. i både patologiske og fødevareprøver vha Thermo Scientific™ MacConkey Agar nr. 3. En af de mest berømte formuleringer til påvisning af coliforme Salmonella og Shigella har forbedret sin selektivitet over for gram-positive organismer og er også et godt medium til afføringsdiagnostik.
På grund af inklusion af en specielt fremstillet fraktion af galdesalte ud over krystalviolet, er MacConkey Agar No. 3 et yderst selektivt medium til at skelne mellem coliforme og laktose- og non-lactose-fermentorer, mens gram-positive kokker er fuldstændig hæmmet.
Urinvejsinfektioner, bakteriæmi, meningitis og diarrésygdom er de hyppigste kliniske syndromer forbundet med Escherichia coli. Escherichia coli O157:H7 er forbundet med hæmoragisk colitis og hæmolytisk-uremisk syndrom (HUS). Escherichia coli er en aerob, gram-negativ bacille, der oftest isoleres fra tarmene hos mennesker og dyr. Som et resultat bruges det som en indikator for fækal forurening i vandkilder. Dette patogen vokser let på en række kulturmedier.
Salmonella
og Shigella er vigtige årsager til bakteriel tarmsygdom. Overførsel sker via fækal-oral vej, person-til-person kontakt eller ved indtagelse af forurenet mad eller vand. Et relativt lille antal organismer, der indtages, er i stand til at forårsage symptomatisk infektion. Salmonella og Shigella er aerobe, gram-negative, oxidase-negative baciller. Nogle Salmonella og alle Shigella er ikke-bevægelige. Disse organismer vokser på standardmedier, såsom MacConkey Agar, SS Agar og XLD Agar. Berigelsesbouillon bør også anvendes ved dyrkning til disse organismer for at muliggøre maksimal nyttiggørelse.
Dette produkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller territorier. Kontakt venligst din lokale repræsentant for tilgængelighed.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkerød, klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Medietype MacConkey Agar nr. 3
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g± 1,0 g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.