Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Agar No. 2 (Dehydrated)
Artikelnummer. 10269712
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10269712 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10269712 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0109B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detect and enumerate enterococci from water, sewage, food products with this medium.
Detect and enumerate enterococci from water, sewage, food products with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar No. 2 (Dehydrated). MacConkey Agar No.2 is a modification of the original MacConkey solid medium and is especially useful for the recognition of enterococci, in the presence of coliforms and non-lactose fermenters from water, sewage, food products, etc.
Brug MacConkey Agar No. 2 til påvisning af coliforme organismer i vand, spildevand og mejeriprodukter for tilstedeværelsen af indikatorgrupper såsom coliforme bakterier. Udover sikkerhed giver indikatorgrupper et mål for fødevarekvalitet og fordærvelsespotentiale. En af de mest almindelige grupper af bakterier, der anvendes som indikatororganismer i fødevareindustrien, er coliforme bakterier, som kan betragtes som en undergruppe inden for Enterobacteriaceae .
  • Letlæselige: enterokokker fremstår som små intenst røde kolonier med en bleg periferi, mens ikke-laktosefermentorer fremstår farveløse.
  • Selektiv: selektiv for enterokokker, mens den fuldstændig hæmmer galdetolerante gram-positive kokker, såsom stafylokokker og ikke-fækale streptokokker.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MacConkey agar nr. 2 (indeholder galdesalte nr. 2)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 9,7L medium
For Laboratory Use Only