Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (EP, USP , JP, BP)
Artikelnummer. 13215349
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13215349 10/Pk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 13215349 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5002A
 Begrænset vare
På lager
Opdag, isoler og opregn colibakterier og tarmpatogener i vand, mejeriprodukter og biologiske prøver med dette brugsklare medium.
Opdag, isoler og opregn colibakterier og tarmpatogener i vand, mejeriprodukter og biologiske prøver med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar (EP, USP , JP, BP). Dette differentiale medium giver en række diagnostiske indikationer såsom galdetolerance, kolonimorfologi og kromogenese. MacConkey Agar svarer til det medium, der anbefales af Verdenssundhedsorganisationen 1 , Department of Health 2 til bakteriel undersøgelse af vand. Mediet er i overensstemmelse med formuleringerne beskrevet i international farmakopé 3,4,5,6 .
Brug MacConkey Agar (EP, USP , JP, BP) til dyrkning af patogener, som kan være til stede i en række forskellige prøver.
  • Let at læse: let at differentiere Escherichia coli (røde ikke-mucoide kolonier) fra Staphyloccoccus spp. (lyserøde uigennemsigtige kolonier) og Pseudomonas aeruginosa (grøn-brune) kolonier.
  • Anbefalet af World Health Organization 1 , Department of Health 2
  • Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i International Pharmacopoeia 3,4,5,6,
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
På grund af sin evne til at understøtte væksten af patogene gram-positive kokker (f.eks. stafylokokker og enterokokker) samt Enterobacteriaceae, anbefales MacConkey-agar især til dyrkning af patogener, som kan være til stede i en række forskellige prøver.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkerød, klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt MacConkey Agar (EP, USP , JP, BP)
Format 90 mm plade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g± 1,0 g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.