Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (Dehydrated)
Artikelnummer. p-10710000
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10661675
Brand: Thermo Scientific™ CM0007B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with this chromogenic medium.
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar (Dehydrated). This differential medium gives a number of diagnostic indications such as bile tolerance, colony morphology and chromogenesis. MacConkey Agar corresponds to the medium recommended by the World Health Organizaton1, the Department of Health2 for the bacterial examination of water.
Brug MacConkey-agar til dyrkning af patogener, som kan være til stede i en række forskellige prøver.
  • Let at læse: let at differentiere Escherichia coli (røde ikke-mucoide kolonier) fra Staphylococcus spp. (lyserøde uigennemsigtige kolonier) og Pseudomonas aeruginosa (grøn-brune) kolonier.
  • Anbefalet af World Health Organization 1 , Department of Health 2 .
På grund af dets evne til at understøtte væksten af patogene gram-positive kokker (f.eks. stafylokokker og enterokokker ) samt Enterobacteriaceae, anbefales MacConkey Agar især til dyrkning af patogener, som kan være til stede i en række forskellige prøver såsom urin, afføring og sårpodninger. Selvom det er selektivt, undertrykker det ikke en blandet bakterieflora i samme grad som andre hæmmende medier (inklusive andre MacConkey-agarer). MacConkey Agar bør bruges parallelt med andre selektive indikatormedier som f.eks Desoxycholate Citratagar, Bismuth Sulphite Agar, Brilliant Green Agar og Brilliant Green Bile (2%) bouillon og et ikke-selektivt medium såsom blodagar.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MacConkey agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 9,6L medium