Få mere at vide
Thermo Scientific™ MacConkey Agar
Artikelnummer. 10036792
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10036792
Brand: Thermo Scientific™ PO5146A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimize microbial isolation with this agar, designed for targeted detection of Gram-negative bacteria.
Optimize microbial isolation with MacConkey Agar, designed for targeted detection of Gram-negative bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Transparent
Indhold og opbevaring 2°C to 12°C
Format 90 mm
Fremstillingsoprindelse Germany
Produkttype Agar Plate
Fyld volumen 17 mL
Mængde 10 Plates