Få mere at vide
MAC13243, MedChemExpress
Beskrivelse
MAC13243, an antibacterial agent, is an inhibitor of bacterial lipoprotein targeting chaperone, LolA. MAC13243 is an antibacterial agent with Gram-negative selectivity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MAC13243 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1071638-38-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25Cl2N3O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (113.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CC=C(CSC2=NCN(CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3)CN2)C=C1.Cl |
| Vis mere |