missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mabuterol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30480905
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480905 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1040101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mabuterol hydrochloride
CAS 54240-36-7
Molekylær formel C13 H18 Cl F3 N2 O . Cl H
Mængde 1 mg
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Broncholin, KF 868, KF 868 (pharmaceutical), dl-Mabuterol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C13H18ClF3N2O.ClH/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7;/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(tert-butylamino)ethanol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 347.2
Formel vægt 346.0827
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.