Få mere at vide
Mabuterol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mabuterol hydrochloride |
| CAS | 54240-36-7 |
| Molekylær formel | C13 H18 Cl F3 N2 O . Cl H |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Broncholin, KF 868, KF 868 (pharmaceutical), dl-Mabuterol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClF3N2O.ClH/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7;/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(tert-butylamino)ethanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.2 |
| Formel vægt | 346.0827 |