Få mere at vide
Mabuterol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mabuterol D9 |
| CAS | 1246819-58-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 2H9 H9 Cl F3 N2 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, 4-Amino-3-chloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol, D9-Mabuterol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClF3N2O/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.8 |
| Vis mere |