Få mere at vide
Mabuterol 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313389
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313389 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313389 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14659950AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mabuterol
CAS 56341-08-3
Analyt- eller komponentnavne Mabuterol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C13 H18 Cl F3 N2 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, 4-Amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol, (±)-Mabuterol, Ambuterol, PB 868Cl
InChI formel InChI=1S/C13H18ClF3N2O/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(tert-butylamino)ethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 310.74
Mængde 1 ml
Formel vægt 310.106 g/mol