Indeholder
En HiTrap Protein G HP 1mL søjle med 50mL 10X bindingsbuffer, 15mL 10X elueringsbuffer, 25mL neutraliserende buffer, konnektorer og sprøjte
MAbTrap Sættet indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at udføre en komplet et-trins oprensning uden brug af kompliceret udstyr, hvilket eliminerer tidskrævende bufferforberedelse og kolonnepakning. Sættet indeholder en HiTrap kolonne, færdigpakket med Protein G Sepharose Høj ydeevne med tilstrækkelig bufferkoncentrat til 20 oprensninger.
- MAbTrap Sættet indeholder alt det nødvendige for at udføre en komplet et-trins oprensning uden brug af komplekst udstyr
- Praktisk sæt til oprensning af IgG fra monoklonalt og polyklonalt materiale ved hjælp af en sprøjte på mindre end 15 min.
- Sættet indeholder en HiTrap Protein G HP kolonne færdigpakket med Protein G Sepharose Høj ydeevne og nok bufferkoncentrat til 20 præparater med en sprøjte
- Rekombinant protein G mangler albuminbindende region
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Bindende Kapacitet | >25 mg/ml humant IgG-medium |
| Oversigt | MAbTrap er et affinitetskromatografikit med alt det nødvendige til småskala IgG-oprensning fra ascitesvæske, serum og cellekultursupernatanter. |
| Flowhastighed | 4 ml/min. |
| Indhold og opbevaring | 4 til 8 °C, 20% Ethanol |
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | Til oprensning af IgG fra monoklonalt og polyklonalt materiale ved hjælp af en sprøjte i< 15 min. |
| Type | MAbTrap Kit |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.