Få mere at vide
Cytiva MabSelect Xtra™ Kromatografiske medier
Artikelnummer. 11379981 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
Artikelnummer. 11379981
Brand: Cytiva 17526902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver høj renhedsfangst og høj dynamisk bindingskapacitet
  • Høj ligandselektivitet og matrixhydrofilicitet
  • Forbedret procesøkonomi gennem reducerede råvareomkostninger og/eller reduceret antal cyklusser
  • Lidt lavere tryk/flow egenskaber i forhold til MabSelect™ SuRe™ og MabSelect
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 mL
Til brug med (applikation) For udvikling for at imødekomme kravene om stigende niveauer af udtryk i monoklonale antistofråvarer
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet 40 mg humant lgG/ml (ved 2,4 min. opholdstid)
Produkttype MabSelect Xtra Medier
Flowhastighed <300 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 75μ m
Højde (engelsk) Seng 7,87 tommer
Højde (metrisk) Seng 20 cm
Maks. Tryk <200 kPa
Matrix Meget tværbundet agarose
pH-område 2 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Rekombinant protein A (E. coli)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MabSelect Xtra, 200 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.