Få mere at vide
Cytiva MabSelect Sure™ Kromatografiske medier
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
Beskrivelse
Har en alkalitolerant rProteain A-ligand designet til at øge proteaseresistens til at producere monoklonale antistoffer
- Tåler strenge CIP- og desinficeringsprocedurer med 0,1 til 0,5 M NaOH
- Design giver øget protease-resistens, hvilket resulterer i lavere ligandlækage
- Generisk elueringsprofil for forskellige monoklonale antistoffer muliggør platformstilgang til oprensning
- High-flow agarose matrix tillader behandling af store fodervolumener
- Anvendes til kommerciel fremstilling af monoklonale antistoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 200 ml |
| Stabilitet | Stabil i vandige buffere, der almindeligvis anvendes i protein A kromatografi |
| Til brug med (applikation) | Til brug af strenge og omkostningseffektive CIP- og sanitetsprotokoller, fremstilling af monoklonale antistoffer |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
| Bindende Kapacitet | 30 mg humant lgG/ml (ved 2,4 min. opholdstid) |
| Produkttype | MabSelect SuRe Medier |
| Flowhastighed | <500 cm/Ho μr |
| Partikelstørrelse | 85μ m |
| Højde (engelsk) Seng | 7,87 tommer |
| Højde (metrisk) Seng | 20 cm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MabSelect SuRe, 200 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.