Få mere at vide
Cytiva MabSelect PrismA kromatografiharpiks
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
Beskrivelse
MabSelect PrismA er blevet forbedret med en optimeret high-flow agarose base matrix og en genetisk manipuleret protein A-afledt ligand, hvilket gør det muligt at opfylde fremtidige krav til mAb-behandling.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | 80 mg human IgG/ml harpiks ved 6 minutters opholdstid. 65 mg human IgG/ml harpiks ved 4 minutters opholdstid. |
| Matrix | Meget tværbundet agarose, sfærisk. |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C, 20 % ethanol |
| Maks. Driftstryk | 300 cm/hr. |
| Partikelstørrelse | 60μ m |
| Mængde | 25 mL |
| Til brug med (applikation) | Antistofaffinitetskromatografi |
| Type | Kromatografiharpiks |
| Ligand type | Alkalisk stabiliseret protein A-afledt (E.coli) . |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MabSelect PrismA
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.